Läs mer
Melford Coelenterazine-H
Produktkod. 30018191
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018191 10 mg
30018190 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018191 Leverantör Melford Leverantörsnummer C615000.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Mycket känslig och specifik luniofor som används för att mäta förändringar i nivåer av superoxid och Ca2+ i celler transfekterade med apoaequorin cDNA.
Uppvisar 16 gånger högre luminescensintensitet jämfört med naturligt Coelenterazine.
  • CAS-nummer: 50909-86-9
  • Molekylformel:C26H21N3O2​​
  • Molekylvikt: 407,5
Specifikationer
CAS 50909-86-9
Molekylformel C26H21N3O2