Läs mer
DiscoverX Coelenterazine h
Produktkod. 17382339
Encompass
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
17382339 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 17382339 Leverantör DiscoverX Leverantörsnummer 900084L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Coelenterazine h is a modified coelenterazine substrate for aequorin-based calcium assays. This product contains 10mg of dry powder.
This product is an optimized form of coelenterazine substrate that is significantly more sensitive to calcium, intended for use in aequorin-based luminescent calcium assays. This product is shipped as a dry powder. This product contains 10mg of dry powder.
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Biochemical Reagent
Målinträde Calcium