missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Coelenterazine h, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coelenterazine h |
| CAS | 50909-86-9 |
| Molekylformel | C26 H21 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H21N3O2/c30-21-13-11-20(12-14-21)24-17-29-25(22(27-24)15-18-7-3-1-4-8-18)28-23(26(29)31)16-19-9-5-2-6-10-19/h1-14,17,27,30H,15-16H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(=NC3=C(Cc4ccccc4)N2)Cc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 2,8-dibenzyl-6-(4-hydroxyphenyl)-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.464 |
| Formel vikt | 407.163 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?