Läs mer
Molecular Probes™ Coelenterazine h
Produktkod. 11510166
Kvantitet:
250μ g
Förpackningsstorlek:
250µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510166
Brand: Molecular Probes™ C6780
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Coelenterazine h
Coelenterazin h är en av flera syntetiska coelenterazinanaloger som ger olika Ca 2+ affiniteter och spektrala egenskaper till aequorinkomplexet. Liksom nativt coelenterazin kan dessa fem nya derivat användas för att rekonstituera aequorinkomplexet både in vivo och in vitro .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta), Luminometer (rörbaserad)
Produkttyp Coelenterazine h
Typ av färg Proteinbaserad
Kvantitet 250μ g