Läs mer
Melford Coelenterazine Native
Produktkod. 30018202
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018202 1 mg
30018203 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018202 Leverantör Melford Leverantörsnummer C709000.001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellpermeabel aequorin-luminofor som fungerar som en känslig och specifik kemiluminescensprob för superoxidanjonen.
Cellpermeabel aequorin-luminofor som fungerar som en känslig och specifik kemiluminescensprob för superoxidanjonen. Används för att detektera förändringar i intracellulär Ca2+ i celler som har transfekterats med apoaequorin cDNA.
Specifikationer
CAS 55779-48-1
Molekylformel C26H21N3O3