Läs mer
Coelenterazin, infödd, TRC
Produktkod. 30353913
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30353913 1 mg
1 options
Produktkod. 30353913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6360001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coelenterazine, native
CAS 55779-48-1
Molekylformel C26 H21 N3 O3
Kvantitet 1 mg
Synonym Coelenterazine
InChI formel InChI=1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
LEDER Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
IUPAC-namn 8-benzyl-6-(4-hydroxyfenyl)-2-[(4-hydroxyfenyl)metyl]-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one
Molekylvikt (g/mol) 423.46
Formel vikt 423.1583