Läs mer
Melford Koenzym A
Beskrivning
Extraherad från jäst.
Extraherad från jäst. Koenzym A är ett koenzym, anmärkningsvärt för sin roll i syntesen och oxidationen av fettsyror, och oxidationen av pyuvat i citronsyracykeln.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 85-61-0 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C21H36N7O16P3S |