Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coenzyme A trihydrate |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 50 mg |
| Beilstein | 77809 |
| Formel vikt | 821.58 |
| Fysisk form | Lyophilized Powder |