Läs mer
Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate, 96%, Fisher BioReagents
Produktkod. 10226394
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226394 1 g Amber Glass 1g
10174814 50 mg Amber Glass 50mg
10032804 250 mg Amber Glass 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10226394 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25101
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 18439-24-2
Molekylformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekylvikt (g/mol) 785.329
InChI-nyckel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC-namn trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] hydrogen phosphate
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coenzyme A
Färg White
Analysprocentintervall ≥96 %
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 1 g
Procent renhet 96% min.
Fysisk form Powder or Solid