Läs mer
Koenzym A trilitiumsaltdihydrat≥ 96%, vitt kristallint pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497540 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
25mg
500mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497540 50 mg 50mg
11477540 10 mg 10mg
11487540 25 mg 25mg
11407550 100 mg 100mg
11417550 250 mg 250mg
11427550 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11497540 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210049350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 SEK
    2699.08 SEK / 50mg
    Save 135.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 18439-24-2
Molekylformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekylvikt (g/mol) 785.329
MDL-nummer MFCD00075848
InChI-nyckel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC-namn trilitium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxi-2-[3-hydroxi-2,2-dimetyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanyletylamino)propyl]amino]butoxi]-oxidofosforyl]oxioxidofosforyl]oximetyl-fosforyl]oximetyl-fosyl]oxolan
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥96%
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 821.4
Fysisk form Kristallint pulver