Läs mer
Coenzym A trilitiumsaltdihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437550 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437550 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11437550 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210049391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30445.00 SEK
    29000.49 SEK / 1g
    Save 1444.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Underlättar avlägsnande av lipidperoxider och främjar reparation av plasmamembran. Coenzym A trilitiumsaltdihydrat, MP Biomedicals är en viktig kofaktor i enzymatiska acetylöverföringsreaktioner. Det ökar mobiliseringen av fettsyror och aktiverar ph
De huvudsakliga biologiskt aktiva formerna av pantotensyra är koenzym A (CoA) och acylbärarprotein (ACP). I CoA är molekylens affärscentrum pantotensyrametaboliten 4' -fosfonantetin.
  • Koenzym A består av 4' -fosfonantetin kopplat till nukletiden adenosin med en anhydridbindning 5' -monofosfat
  • 4' - Fosfopantein i sig består av pantotensyra kopplad i ena änden, via en amidbindning, till beta-merkaptoetylamin, härledd från L-cystein, och i andra änden till en fosfatgrupp
  • Sulfhydrylgruppen av 4' -fosfonantetin, som är affärsändan av coenzymet, bildar tioestrar med acylgrupper som producerar acyl-CoA-derivat, inklusive acetyl-CoA
Specifikationer
CAS 18439-24-2
Molekylformel C21H33Li3N7O16P3S
Kvantitet 1 g
Synonym coenzyme a, trilithium salt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml, klar, färglös till svag gul lösning)
InChI-nyckel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
IUPAC-namn trilitium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxi-2-[3-hydroxi-2,2-dimetyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanyletylamino)propyl]amino]butoxi]-oxidofosforyl]oxioxidofosforyl]oximetyl-fosforyl]oximetyl-fosyl]oxolan
Molekylvikt (g/mol) 785.329
PubChem CID 53442190
Formel vikt 821.4
Procent renhet ≥96%
Fysisk form Kristallint pulver