Läs mer
Koenzym A trilitiumsalt, TRC
Produktkod. 30134603
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134603 1 g
30007865 100 mg
30011180 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6364001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18439-24-2
Molekylformel C21 H33 N7 O16 P3 S . 3 Li
Molekylvikt (g/mol) 785.33
Synonym CoA Trilithium Salt, Trilithium Coenzyme A;
IUPAC-namn trilithium; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimetyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanyletylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidfosforyl]oxy-oxidofosforyl]oxymetyl]oxolan-3-yl] vätefosfat
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)[O-])n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coenzyme A Trilithium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16?,20-;;;/m1.../s1
Formel vikt 785.1397
Procent renhet >95%