Läs mer
Koenzym Q-10, 98+%
Beskrivning
Det används som en komponent i elektrontransportkedjan och i aerob cellandning kan koenzym Q10 skydda mänskliga endotelceller från oxidativ skada genom att modulera kväveoxidvägen. Dessutom hämmar koenzym Q10 LDL-oxidation, en viktig process i utvecklingen av ateroskleros. Koenzym Q10 är känt för att undertrycka nedregleringen av NOS och uppregleringen av NOS2. Som ett resultat av sin förmåga att binda Ca2+ kan koenzym Q10 transportera denna katjon över konstgjorda biomimetiska membran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som en komponent i elektrontransportkedjan och i aerob cellandning kan koenzym Q10 skydda mänskliga endotelceller från oxidativ skada genom att modulera kväveoxidvägen. Dessutom hämmar koenzym Q10 LDL-oxidation, en viktig process i utvecklingen av ateroskleros. Koenzym Q10 är känt för att undertrycka nedregleringen av NOS och uppregleringen av NOS2. Som ett resultat av sin förmåga att binda Ca2+ kan koenzym Q10 transportera denna katjon över konstgjorda biomimetiska membran.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coenzyme Q-10 |
| Smältpunkt | 48 °C till 52 °C |
| Färg | Gul till orange |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1900141 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,9843 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform. |
| IUPAC-namn | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-dekametyltetrakonta- 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-dekaenyl]-5,6-dimetoxi-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion |
| Formel vikt | 863.36 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.