Läs mer
Koenzym Q-10, 98+%
Produktkod. 15466749
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466749 5 g 5g
15456749 1 g 1g
15476749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15466749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65137.06
 Begränsad artikel
I lager
Komponent i elektrontransportkedjan och i aerob cellulär respiration | CAS: 303-98-0 | C59H90O4 | 863,37 g/mol
Det används som en komponent i elektrontransportkedjan och i aerob cellandning kan koenzym Q10 skydda mänskliga endotelceller från oxidativ skada genom att modulera kväveoxidvägen. Dessutom hämmar koenzym Q10 LDL-oxidation, en viktig process i utvecklingen av ateroskleros. Koenzym Q10 är känt för att undertrycka nedregleringen av NOS och uppregleringen av NOS2. Som ett resultat av sin förmåga att binda Ca2+ kan koenzym Q10 transportera denna katjon över konstgjorda biomimetiska membran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en komponent i elektrontransportkedjan och i aerob cellandning kan koenzym Q10 skydda mänskliga endotelceller från oxidativ skada genom att modulera kväveoxidvägen. Dessutom hämmar koenzym Q10 LDL-oxidation, en viktig process i utvecklingen av ateroskleros. Koenzym Q10 är känt för att undertrycka nedregleringen av NOS och uppregleringen av NOS2. Som ett resultat av sin förmåga att binda Ca2+ kan koenzym Q10 transportera denna katjon över konstgjorda biomimetiska membran.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 303-98-0
Molekylformel C59H90O4
Molekylvikt (g/mol) 863.37
MDL-nummer MFCD00042919
InChI-nyckel ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Synonym coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
PubChem CID 5281915
ChEBI CHEBI:46245
LEDER COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coenzyme Q-10
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Färg Gul till orange
Kvantitet 5 g
Beilstein 1900141
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,9843
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
IUPAC-namn 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-dekametyltetrakonta-2, 6,10,14,18,22,26,30,34,38-dekaen-1-yl]-5,6-dimetoxi-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
Formel vikt 863.36
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.