Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Koenzym Q10, 98 %
Produktkod. 15575276 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15575276 1 g 1g
15585276 5 g 5g
15595276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15575276 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 457950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 SEK
    602.65 SEK / 1g
    Save 77.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 303-98-0 | C59H90O4 | 863,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 303-98-0
Molekylformel C59H90O4
Molekylvikt (g/mol) 863.37
MDL-nummer MFCD00042919
InChI-nyckel ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Synonym coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
PubChem CID 5281915
ChEBI CHEBI:46245
LEDER COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coenzyme Q10
Smältpunkt 49,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter och etanol
IUPAC-namn 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-dekametyltetrakonta- 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-dekaenyl]-5,6-dimetoxi-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
Formel vikt 863.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.