Läs mer
COH000, MedChemExpress
Beskrivning
COH000 is an allosteric, covalent and irreversible inhibitor of ubiquitin-like 1-activating enzyme (SUMO-activating enzyme) (E1), with an IC50 of 0.2 μM for SUMOylation in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | COH000 |
| CAS | 1534358-79-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (85.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C=C1)=CC=C1C[C@@H](NC2=CC=CC=C2)[C@]34C(C(OC)=O)=C(C(OC)=O)[C@@H](O4)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.47 |
| Formel vikt | 419.47 |
| Visa mer |