Läs mer
Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler
Produktkod. p-7138851 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
900 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
3 x 15 mL
3 x 20 mL
5 x 20 mL
Inkluderar:
3 fickor
5 fickor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869311
Brand: Sampling Systems™ 2220B1500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt anpassad för att möjliggöra provtagning av fuktiga och sammanhängande pulver. Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler innehåller skrapor för att trycka in det klibbiga pulvret i provfickorna.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Diskreta prover på flera nivåer
  • Skraporna är helsvetsade för att ge en hygienisk, GMP rätt provtagare
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 5 fickor
Kapacitet (metrisk) 5 x 20 mL
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 1500 mm