Läs mer
Sampling Systems™ Sammanhållen provtagare
Produktkod. 15829311 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15829311 25 ml Varje
15809311 5 ml Varje
15819311 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15829311 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 2015A25
Beräknad leverans: 25-01-2027
Tillverkad av robust rostfritt stål och kan ta ett prov från en känd punkt i produkten. Sampling Systems™ Cohesive Sampler har en skrapa som är helsvetsad på utsidan av fickan.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Enkelpunktstyp
  • Används för att trycka in pulvret i provtagaren genom att rotera det
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 1000 mm