Läs mer
Sampling Systems™ Sammanhållen Slot Sampler
Produktkod. 15839311 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
110 ml
190 ml
300 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839311
Brand: Sampling Systems™ 2210A1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar skrapor för att trycka in det icke-flytande pulvret i provöppningarna. Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler är speciellt anpassad från den populära Slot Sampler.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Multilevel (sammansatta prover)
  • Lämplig för klibbiga, sammanhängande puder
  • Helsvetsad för att ge en hygienisk, GMP rätt provtagare
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 3 provtagningsplatser
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 1000 mm