Läs mer
Pacific Handy Cutter Spollina med vridbar kontakt
Produktkod. 17779047
Change view
Längd (engelska):
12,9 tum
Produktkod. Längd (engelska)
17779047 12,9 tum
1 options
Produktkod. 17779047 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer CL36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2369.63 SEK
    1982.37 SEK / Paket med 50
    Save 387.26 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
CL-36 Coil Lanyard är mångsidig och den elastiska linan sträcker sig lätt för att underlätta alla normala skärrörelser.
  • Användare observerar märkbara ökningar av kvarhållning av fräsar och rapporterar avsevärda minskningar av ersättningskostnader när de används i kombination med alla PHC säkerhetsskärare och hölster.
  • Den kan också fästas på en arbetsstation för att hålla verktyget nära till hands.
Specifikationer
Produkttyp Knivband
För användning med (utrustning) Alla fräsar
Längd (engelska) 12,9 tum
Längd (metrisk) 330 mm