Läs mer
Digi-Sense Upprullad förlängningskabel
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Stil:
Typ K, minikontakt hane till hona
Typ T, minikontakt hane till hona
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Maximal temperatur: 221 °F (105 °C)
- Kablar finns i en mängd olika längder.
- Varje sond levereras med färgkodad ANSI standardkontakter:
- Typ J: Svart
- Typ K: Gul
- Typ T: Blå
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Temperatur (metrisk) | 105 °C |
| Typ | Förlängningskabel |
| Stil | Typ K, minikontakt hane till hona |
| Temperatur (engelska) | 221 °F |
| Längd (engelska) | 5 ft. |
| Längd (metrisk) | 1.5 m |