Läs mer
Digi-Sense Upprullad förlängningskabel
Produktkod. p-200003987 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Stil:
Typ K, minikontakt hane till hona
Typ T, minikontakt hane till hona
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11875915
Brand: Digi-Sense 9378502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoelement lindad förlängningskabel för fjärrtillämpningar.
  • Maximal temperatur: 221 °F (105 °C)
  • Kablar finns i en mängd olika längder.
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI standardkontakter:
    • Typ J: Svart
    • Typ K: Gul
    • Typ T: Blå
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 105 °C
Typ Förlängningskabel
Stil Typ K, minikontakt hane till hona
Temperatur (engelska) 221 °F
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 1.5 m