Läs mer
MedChemExpress Coixol
Produktkod. 16449208
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16449208 10 mg
1 options
Produktkod. 16449208 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0936
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Coixol (6-Methoxy-2-benzoxazolinone;6-MBOA) is a polyphenol extracted from coix (Coix lachryma-jobi L.var.ma-yuen Stapf) with antimicrobial and antitumor activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 165.15 g/mol
Frakt skick Room temperature
CAS 532-91-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.78%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (605.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 6-Methoxy-2-benzoxazolinone∣ 6-MBOA
Mål Bacterial