Läs mer
COL4A3 Antibody (COL4A3/9395R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44590-20ug
2267.22 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30302619
  • 2745.00 SEK / 20µg
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
COL4A3 Monoclonal antibody specifically detects COL4A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
COL4A3
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
1285
Store at 4⪚C.
IgG κ
Immunohistochemistry
COL4A3/9395R
Unconjugated
ATS2, ATS3, collagen alpha-3(IV) chain, collagen IV, alpha-3 polypeptide, collagen, type IV, alpha 3 (Goodpasture antigen), tumstatin
Recombinant fragment (around aa1400-1670) of human COL4A3 protein (Uniprot: P02462, P08572, P29400, P53420). Exact sequence is proprietary)
20 μg
Primary
Human
Purified