Läs mer
Colchiceine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(7S,12aRa)-10-Hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (Colchiceine) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(26-2)20(27-3)21(28-4)19(12)13-6-8-16(24)17(25)10-14(13)15/h6,8-10,15H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)(H,24,25)/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 385.1525 |
| Procent renhet | >95% |