Läs mer
Kolchicin, 95 % (torrvikt), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kolchicin används som ett antiinflammatoriskt medel för långtidsbehandling av Behcets sjukdom. Det används för förstoppningsdominerande colon irritabile hos kvinnor och för behandling av svår eller ihållande aftös stomatit (canker sår).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lösligt i vatten och alkohol. Svårt löslig i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och mineralsyror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colchicine |
| Smältpunkt | ∼150°C (decomposition) |
| Anteckningar om analysprocent | (dry wt.) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN1544 |
| Beilstein | 2228813 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Merck Index | 14,2471 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether. |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihydro-5H-benso[a]heptalen-7-yl]acetamid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Colchicine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Colchicine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.