Läs mer
Kolkicin, 95 % (torrvikt)
Produktkod. 11491920
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
11491920 5 g 5g
11481920 1 g 1g
11401930 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11491920 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13240.06
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399,44 g/mol
Kolchicin används som ett antiinflammatoriskt medel för långtidsbehandling av Behcets sjukdom. Det används för förstoppningsdominerande colon irritabile hos kvinnor och för behandling av svår eller ihållande aftös stomatit (canker sår).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Svårt löslig i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och mineralsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-86-8
Molekylformel C22H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 399.44
MDL-nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-nyckel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
LEDER COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material Colchicine
Smältpunkt ∼150 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1544
Beilstein 2228813
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,2471
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Sparsamt löslig i eter.
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihydro-5H-benso[a]heptalen-7-yl]acetamid
Formel vikt 399.44
Procent renhet 95%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.