Allmän beskrivning
- Colchicine (7alphah-colchicin) är en alkaloid som finns i Colchicum autumnale som har visat sig ha anti-gikt och antiinflammatoriska egenskaper
- Kolchicin binder tubulin och förhindrar migration av immunceller, vilket minskar inflammation
Användningsområden
- Colchicin är ett antimitotiskt medel; kan användas i studiet av cellproliferation och migration
- Avsedd för forskningsapplikationer in vivo och in vitro
- Endast för forskningsanvändning, inte avsedd att behandla sjukdomar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colchicine |
| Smältpunkt | 150.0°C to 160.0°C |
| Färg | Gult |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 500 mg |
| Beilstein | 14,IV,946 |
| Merck Index | 15,2455 |
| Specifik rotation | − 250.00 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Colchicine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.