Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kolchicin, 97 %
Produktkod. 10388310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10388310 1 g Glasflaska 1g
10185230 500 mg Glasflaska 500mg
10174953 5 g Glasflaska 5g
13428488 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10388310 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227120010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 SEK
    1548.65 SEK / 1g
    Save 196.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kolkicin, 7alphah-kolkicin, CAS # 64-86-8, är en laboratorieklassad formulering av det antiinflammatoriska växtalkaloidläkemedlet. | CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Colchicine (7alphah-colchicin) är en alkaloid som finns i Colchicum autumnale som har visat sig ha anti-gikt och antiinflammatoriska egenskaper
  • Kolchicin binder tubulin och förhindrar migration av immunceller, vilket minskar inflammation
Användningsområden
  • Colchicin är ett antimitotiskt medel; kan användas i studiet av cellproliferation och migration
  • Avsedd för forskningsapplikationer in vivo och in vitro
  • Endast för forskningsanvändning, inte avsedd att behandla sjukdomar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-86-8
Molekylformel C22H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 399.44
MDL-nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-nyckel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihydro-5H-benso[a]heptalen-7-yl]acetamid
LEDER COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Colchicine
Smältpunkt 150,0 °C till 160,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. på vattenfria och lösningsmedelfria ämnen (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 14,IV,946
Merck Index 15,2455
Specifik rotation −250.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 45 g/l (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och kloroform, praktiskt taget olösliga i petroleumeter, 1g/220 ml eter, 1 g/100 ml bensen
Formel vikt 399.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Colchicine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.