Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kolchicin, 97 %
Produktkod. p-3736030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
500mg
5g
Produktkod. 10185230
Brand: Thermo Scientific Chemicals 227125000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Colchicin, 7alphah-colchicin, CAS # 64-86-8, är en formulering av laboratoriekvalitet av det antiinflammatoriska växtalkaloidläkemedlet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Colchicine (7alphah-colchicin) är en alkaloid som finns i Colchicum autumnale som har visat sig ha anti-gikt och antiinflammatoriska egenskaper
  • Kolchicin binder tubulin och förhindrar migration av immunceller, vilket minskar inflammation
Användningsområden
  • Colchicin är ett antimitotiskt medel; kan användas i studiet av cellproliferation och migration
  • Avsedd för forskningsapplikationer in vivo och in vitro
  • Endast för forskningsanvändning, inte avsedd att behandla sjukdomar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-86-8
Molekylformel C22H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 399.44
MDL-nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-nyckel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihydro-5H-benso[a]heptalen-7-yl]acetamid
LEDER COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Colchicine
Smältpunkt 150.0°C to 160.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Beilstein 14,IV,946
Merck Index 15,2455
Specifik rotation − 250.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Formel vikt 399.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Colchicine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.