missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Colchicine-d3 (N-acetyl-d3), CDN

Produktkod. 30316330
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316330 0.005 g
30311772 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316330 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75820.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Colchicine 7-acetamide-d3
CAS 1217625-62-1
Molekylformel C22 2H3 H22 N O6
Kvantitet 0.005 g
Synonym 2,2,2-Trideuterio-N-[(7 S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5 H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, 2,2,2-Trideuterio-N-[(7 S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5 H-benzo[d]heptalen-7-yl]acetamide, Colchicine-d3, Colchicine-D3 (7-acetamide-D3), N-[(7 S)-1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide-2,2,2-d3, N-[(7 S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide-2,2,2-d3
InChI formel InChI=1 S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16 H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)N[C@H]1 CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-[(7 S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5 H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 402.46
Formel vikt 402.187 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.