Läs mer
Kolkicin, LoGiCal
Produktkod. 30462191
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462191 10 mg
1 options
Produktkod. 30462191 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1083.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Colchicine
CAS 64-86-8
Analyt- eller komponentnamn Colchicine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H25 N O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Colchicine, Thiocolchicoside Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
IUPAC-namn N-[(7S)-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 399.44
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 399,1682 g/mol