Läs mer
Cytiva Cold Dissociation Enzyme Mix - Njure
Produktkod. 30057713 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Celllinje:
Enzym, njure
Produktkod. Celllinje
30057713 Enzym, njure
1 options
Produktkod. 30057713 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29733434
 Begränsad artikel
I lager
Ett fristående kit, avsett för dissociering av njurvävnad i encellssekvensering.
  • Fungerar effektivt vid 4 °C
  • Minimerad celldöd och stress (definierad som: apoptosvägsmarkörer, makrofager, etc.) och förbättrad transkriptionsprofil för de enskilda cellerna för mer exakta resultat vid encellssekvensering och analys
  • Färdig lösning speciellt för njurvävnad
  • Optimerad för dissociering av de olika segment som är operativa i njurvävnad
  • Optimerad för användning med VIA Extractor™ vävnadsupplösare
  • Ett av få system som kan hålla en kall temperatur på ett kontrollerat sätt. Effektiv dissociation vid kallare temperaturer ökar livskraften och minimerar cellaggregation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Enzym, njure
Celltyp Enzym, njure
Typ av kultur Enzym, njure
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Reagenstyp Enzym
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Hold (Håll)
Formulering Flytande buffert och enzymlösning
Endast för forskningsanvändning (RUO). Inte för diagnostiskt bruk.