Läs mer
Thermo Scientific™ Kall filtrerbar grönsakspeptonbuljong i BPC
Beskrivning
Minimera förberedelsetiden och maximera produktionen för försök med mediafyllning med färdiga att använda Thermo Scientific™ Kallfiltrerbar grönsakspeptonbuljong i BPC, ett grönsaksbaserat alternativ till TSB i BioProcess Behållare. Anslut helt enkelt BPC:erna till ditt befintliga arbetsflöde för att maximera processimuleringar och minimera sekundär kontaminering.
Effektiv
- Uppnå effektiva processimuleringar, med minimerad risk för sekundär kontaminering
- Bara plug and play
- Minimera förberedelsetiden
- Tillfredsställa regelefterlevnad
- Spara tid, minska arbetskostnaderna
Lätt att använda
- Innovativ påsdesign och anslutningsalternativ för enkel processintegration
- Standard, färdigt att använda, produktsortiment från hyllan
- Ingen blandning, ingen sterilisering, lång hållbarhet vid omgivande förvaring
- Ingen mykoplasmakontamination
- Kvalificerad mikrobiell återvinningsprestanda
- Omfattande valideringspaket för media, påse/komponenter och fyllningsprocess
- Inga filterblockeringar
- Ingen blandning krävs
- Ingen sterilisering
- Inget WFI (vatten för injektion) krävs
- Ingen kärlrengöring
Farmakopé-kompatibel Trypton Sojabuljong och animaliska komponenter fri (ADCF ) vegetabiliska peptonbaserade formuleringar finns tillgängliga.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
SmartSite™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cardinal Healthcare Inc.
ReadyMate™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör gE Healthcare BioSciences AB .
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart, halm |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Kall filtrerbar grönsakspeptonbuljong i BPC |
| Formatera | Bioprocessbehållare |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Inkluderar | Inkluderar följande kontakter: LUER lås hona +ö och SmartSite , nålfri ventil extra provtagningsport |
| Förpackningstyp | 1/Pk. |
| Kvantitet | 1 L |