Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 2500 LED Kallljuskälla
Produktkod. 13450260 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ av glödlampa:
Flera lysdioder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ av glödlampa Förpackningsstorlek
13450260 Flera lysdioder Varje
1 options
Produktkod. 13450260 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 250400
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
KL 2500 LED är en avancerad kallljuskälla med LED-ljusmotor. Med den höga ljuseffekten och ett brett utbud av specialfunktioner är den idealisk för kunder med specialistkrav.
  • 1100 Lm ljusflöde.
  • Patenterad vitljusmotor.
  • Smal ergonomisk design.
  • Kontinuerlig dimning från 0 till 100 %.
  • Extra fin ljusreglering, ned till 0,1 % steg.
  • USB Anslutningsmöjligheter.
  • Tvåläges filterreglage.
  • Lågbrusfläkt.
  • Strömförsörjning med brett utbud.
  • Landsspecifik nätsladd måste beställas separat.
  • Fiberoptiska flexibla eller svanhalsade ljusledare eller ringlights eller lightlines måste beställas separat.
Specifikationer
Typ Fiberoptisk kall ljuskälla
Typ av glödlampa Flera lysdioder
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad, B EMC-klass
Mått (L x B x H) 114 x 231 x 137 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks, Lightlines eller Ringlights med aktiv ljusledare diameter på max. 9 mm
Frekvens 47/63 Hz
Höjd (engelska) 5,4 tum
Höjd (metrisk) 137 mm
Inkluderar Strömförsörjning utan nätsladd
Lampans livslängd 50,000 Hr.
Längd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 114 mm
Typ av belysning LED
Räckvidd (Lux) 1100 Lm
Spänning 90/264 V
Bredd (engelska) 9,1 tum
Bredd (metrisk) 231 mm