Läs mer
Virkon™ Cold Liquid Sterilization
Produktkod. 15196603
Change view
Kvantitet:
12-pack
Produktkod. Kvantitet
15196603 12-pack
1 options
Produktkod. 15196603 Leverantör Virkon™ Leverantörsnummer 332003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Top level disinfectant of invasive medical devices and instruments
  • Invasive medical equipment sterilant
  • Ideal for fibre optic instruments and probes
  • The best top level disinfectant of invasive medical devices and instruments such as: fibre optical instruments; surgical probes, etc.
Specifikationer
Produkttyp Cold Liquid Sterilization
Färgkodad No
Form Powder
Doft Regular Scent
Sterilitet Sterile
Kvantitet 12-pack
Vikt (metrisk) 162 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perasafe Sterilant / Disinfectant 16.2g Sachet
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Samoreaktivne snovi in zmesi Vrsta E och F
Faroangivelser
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P420-Förvaras åtskilt från andra material.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium carbonate,compound with hydrogen peroxide, citricacid, sodium carbonate