Läs mer
Unity Lab Services™ Omkvalificeringstjänst för kyllagringsutrustning med temperaturkartläggning
Produktkod. 30178677
Change view
För användning med (utrustning):
Kyllagringsutrustning
Produktkod. För användning med (utrustning)
30178677 Kyllagringsutrustning
1 options
Produktkod. 30178677 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer RQTMCOLD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Omkvalificeringstjänster inklusive 1 temperaturkartläggning för kylförvaringsutrustning (dokumentation ingår)
Omkvalificering (RQ): Dokumenterad verifiering av att utrustning (som installerad) fungerar som avsett enligt tillverkarens specifikationer.
  • Verifierar viktiga utrustningsfunktioner och hjälper till att säkerställa att utrustningen fungerar som förväntat av tillverkaren och överensstämmer med standarder och krav.
  • Nyckeltester inkluderar dörren på glänt, strömavbrott och temperaturvarningar.
  • Temperaturkartläggning (TM): En kartläggningsstudie som fastställer temperaturfördelningen i kammaren som kartläggs och lokaliserar varma och kalla punkter, vilket ger en överblick över utrustningens prestanda.
  • Temperaturmätningar kommer att utföras i luften eller med simulerade produkter laddade i en kammare, med ett datainsamlingsintervall som kan konfigureras efter kundens behov. Den insamlade informationen ger viktig information, vilket hjälper till att säkerställa att allt material lagras korrekt inom dess märkta temperaturintervall.
  • TM inkluderar ett temperaturåterställningstest för öppen dörr, ett strömavbrottstest, minimi- och maximivärden tillsammans med medelvärden, en temperaturgraf över tiden och detaljerade rapporter som inkluderar råa sonddata.
  • Observera att installation och driftkvalificering, helst tillsammans med förebyggande underhåll och kalibrering, bör utföras på labbutrustning innan omkvalificeringstjänster kan utföras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kyllagringsutrustning
Produkttyp Omkvalificeringstjänst