Läs mer
KGW Isotherm™ Kallfälla
Produktkod. 10202022
Change view
Modell:
KF 29-GL
KF 29-GL-A
KFL 29-GL
KFL 29-GL-A
Inkluderar:
12C Dewar
12C Dewar, Spout
18C Dewar
18C Dewar, Spout
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Inkluderar Förpackningsstorlek
10202022 KF 29-GL 12C Dewar -
10475602 KFL 29-GL-A 18C Dewar, Spout -
10789444 KFL 29-GL 18C Dewar Varje
10264892 KF 29-GL-A 12C Dewar, Spout Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10202022 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5847.05 SEK
    5600.91 SEK / Paket med 1
    Save 246.14 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 ml (kondensat), 1 L (kylvätska)
Inkluderar 12C Dewar
Kvantitet 1 förpackning
Typ Cold Trap (kortfilm)
Modell KF 29-GL
Anslutningstyp Glastråd GL18 med olivfärgad