Läs mer
KGW Isotherm™ Kallfälla
Produktkod. 10789444
Change view
Modell:
KF 29-GL
KF 29-GL-A
KFL 29-GL
KFL 29-GL-A
Inkluderar:
150mL kondensat, 1000mL kylvätska, med Dewar och plastring
150mL kondensat, 1000mL kylvätska, med GL18-anslutning
250mL kondensat, 2000mL kylvätska, glastråd GL18 med polytetrafluoretylen
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Inkluderar unitSize
10789444 KFL 29-GL 250mL kondensat, 2000mL kylvätska, glastråd GL18 med polytetrafluoretylen Varje
10475602 KFL 29-GL-A 250mL kondensat, 2000mL kylvätska, glastråd GL18 med polytetrafluoretylen -
10202022 KF 29-GL 150mL kondensat, 1000mL kylvätska, med GL18-anslutning -
10264892 KF 29-GL-A 150mL kondensat, 1000mL kylvätska, med Dewar och plastring Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10789444 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 17362
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL (Condensate), 2 L (Coolant)
Inkluderar 250mL kondensat, 2000mL kylvätska, glastråd GL18 med polytetrafluoretylen
Kvantitet 1 förpackning
Typ Kallfälla
Modell KFL 29-GL
Anslutningstyp Glass Thread GL18 with Olive