Läs mer
KGW Isotherm™ Kallfälla
Produktkod. p-8009645
Modell:
KF 29-GL
KF 29-GL-A
KFL 29-GL
KFL 29-GL-A
Inkluderar:
150mL kondensat, 1000mL kylvätska, med Dewar och plastring
150mL kondensat, 1000mL kylvätska, med GL18-anslutning
250mL kondensat, 2000mL kylvätska, glastråd GL18 med polytetrafluoretylen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10475602
Brand: KGW Isotherm™ 17382
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL (Condensate), 2 L (Coolant)
Inkluderar 250mL kondensat, 2000mL kylvätska, glastråd GL18 med polytetrafluoretylen
Kvantitet 1 förpackning
Typ Kallfälla
Modell KFL 29-GL-A
Anslutningstyp Glass Thread GL18 with Olive
Korrigering av produktinnehåll
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato