Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Köldfälla med kondensatavlopp
Produktkod. 10420903
Change view
Volym (metrisk):
200 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10420903 200 ml Varje
10365831 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10420903 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05355546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5735.00 SEK
    4848.77 SEK / Paket med 1
    Save 886.23 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Köldfälla för direkt påfyllning av kylmedel
  • Med ventilavstängningskran (med låsanordning)
  • För kondensatavlopp
  • Låg kylmedelsförbrukning på grund av dubbelväggig design
  • Apparatanslutning: uttag NS 29/32
  • Vakuumpumpanslutning: kon NS 29/32
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material DURAN Slang
För användning med (utrustning) Kylmedel
Inkluderar Ventilavstängningskran (med låsanordning) för kondensatavlopp
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 200 ml