Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Köldfälla med kondensatavlopp
Produktkod. p-7161791
Volym (metrisk):
200 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10420903
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 05355546
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Köldfälla för direkt påfyllning av kylmedel
  • Med ventilavstängningskran (med låsanordning)
  • För kondensatavlopp
  • Låg kylmedelsförbrukning på grund av dubbelväggig design
  • Apparatanslutning: uttag NS 29/32
  • Vakuumpumpanslutning: kon NS 29/32
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material DURAN Slang
För användning med (utrustning) Kylmedel
Inkluderar Ventilavstängningskran (med låsanordning) för kondensatavlopp
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 200 ml