Läs mer
Memmert™ HPP400 Constant Climate Chamber with Cold White Light Module, 384 L, Stainless Steel
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP400
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Light module cold white 6,500 Kelvin
- Light strips arranged on the side walls of the interior
- 14 strips
- Program-controlled dimming from 0 to 100 % (in 1 % steps)
- Ramp programming in combination with temperature (only with TwinDISPLAY)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | HPP400 |
| Belysning | LED Light Module |
| Typ | Light Module |