Läs mer
CPC™ MPX Serie-sanitetskopplingsinsats
Produktkod. 17656845
Change view
Kvantitet:
Pk. av 25
Produktkod. Kvantitet
17656845 Pk. av 25
1 options
Produktkod. 17656845 Leverantör CPC™ Leverantörsnummer MPX44012T39M
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
3/4 Sanitär icke-ventilerad MPX kopplingsinsats
Specifikationer
Färg Bärnsten
Material Polysulfon, USP klass VI, ADCF
Typ Kopplingsinsats
Avsluta Naturlig
Montering Fritt flytande
Tryck Upp till 60 psi, 4,1 bar
Kvantitet Pk. av 25
Steriliseringsmetod Gammasteriliserad
Temperatur (engelska) Max. 300 °F
Temperatur (engelska) Min -40 °C
Temperatur (metrisk) Max 149 °C