Läs mer
Bel-Art™ Cole Palmer Micro-Spatula i rostfritt stål
Produktkod. 11932555 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (engelska):
7,5 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11932555
Brand: Bel-Art™ 0101916
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av rostfritt stål. Bel Art™ Cole Palmer Micro-Spatula i rostfritt stål har platta ändar belagda i brunt Teflon™ FEP.
  • Överensstämmer med FDA-föreskrifter som reglerar tillämpningar för direkt kontakt med livsmedel
  • Finns med rakt eller avsmalnande blad
  • Ändarna mäter 7,9 x 50 mm (BxL)
Specifikationer
Kvantitet 2 Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Halvrundad
Beläggning Non-stick Fluo-Kem™ Teflon™ FEP beläggning
Färg Silver/Brun
Certifikat och efterlevnad FDA
Produkttyp Mikrospatel
Längd (engelska) 7,5 tum
Material Rostfritt stål