Läs mer
Konduktivitetslösning, Oakton™
Produktkod. 11750049 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Konduktivitet:
0,023 mS (23 μS)
0,447 mS (447 μS)
1,413 mS (1413 μS)
1,5 mS (1500 μS)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11750049
Brand: Cole Parmer 0065347
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd denna konduktivitetslösning för noggranna testresultat på fältet eller i labbet. Oakton™ Conductivity Solutions har KCl, NaCl och 442 omvandlingar tryckta på flaskan för enkel användning.
Använd denna konduktivitetslösning för noggranna testresultat på fältet eller i labbet. OaktonTM Conductivity Solutions har KCl, NaCl och 442 omvandlingar tryckta på flaskan för enkel användning.
  • Har temperaturkorrigeringar tryckta på flaskan
  • Certifierade värden listade i tabellerna och refereras till 25 °C
  • Analysintyg finns separat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cole-Parmer Conductivity Standards
Förpackning Flaska
Konduktivitet 0,447 mS (447 μS)
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Färg Klart
pH 4.7 to 7.8
Kokpunkt 100°C (212°F)
För användning med (utrustning) Conductivity Meter
Löslighet Soluble
Lösningstyp Conductivity Standard
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 500 mL
Visa mer Visa mindre
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.