Läs mer
Konduktivitetslösning, Oakton™
Produktkod. 11870120 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Konduktivitet:
0,023 mS (23 μS)
0,447 mS (447 μS)
1,413 mS (1413 μS)
1,5 mS (1500 μS)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konduktivitet Förpackningsstorlek
11870120 0,023 mS (23 μS) Varje
11750049 0,447 mS (447 μS) Varje
11754959 1,413 mS (1413 μS) Varje
11765509 1,5 mS (1500 μS) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11870120 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0065323
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Använd denna konduktivitetslösning för noggranna testresultat på fältet eller i labbet. Oakton™ Conductivity Solutions har KCl, NaCl och 442 omvandlingar tryckta på flaskan för enkel användning.
Använd denna konduktivitetslösning för noggranna testresultat på fältet eller i labbet. OaktonTM Conductivity Solutions har KCl, NaCl och 442 omvandlingar tryckta på flaskan för enkel användning.
  • Har temperaturkorrigeringar tryckta på flaskan
  • Certifierade värden listade i tabellerna och refereras till 25 °C
  • Analysintyg finns separat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cole-Parmer Conductivity Standards
Förpackning Flaska
Konduktivitet 0,023 mS (23 μS)
Teknik Kalibrering av ledningsinstrument
Färg Klart
pH 4,7 till 7,8
Kokpunkt 100 °C (212 °F)
För användning med (utrustning) Ledningsmätare
Löslighet Löslig
Lösningstyp Ledningsförmågasstandard
Typ Ledningsförmågasstandard
Kvantitet 500 mL