Läs mer
Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar
- Låg extraherbar, utmärkt värmebeständighet och låg kompressionssats
- Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
- Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
- Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
- Tillverkad enligt god tillverkningssed (GMP )
- Längre slanglivslängd innebär färre slangbyten och underhållskrav
- Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Utmärkt biokompatibilitet och låg absorption
- Genomskinlig, luktfri och ogiftig
- Väder-, ozon-, korona- och strålningsbeständig
- Kan steriliseras med autoklav, gammastrålning eller etylenoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 12.7 mm |
| Material | BioPharm (Platinahärdad silikon) |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -59 °C |
| Slangstorlek | 82 |
| Flödeshastighet | 0,02 till 13 l/min. |
| Slang Barb | 1/2 tum. |
| Höjd (metrisk) | 7 m |
| Visa mer |