Läs mer
Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. p-6830012
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11770999
Brand: Masterflex™ 9644026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna platinahärdade silikonslang. Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Precision Pump Tubing är idealisk för läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
  • Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar
  • Låg extraherbar, utmärkt värmebeständighet och låg kompressionssats
  • Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
  • Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
  • Tillverkad enligt god tillverkningssed (GMP )
  • Längre slanglivslängd innebär färre slangbyten och underhållskrav
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Utmärkt biokompatibilitet och låg absorption
  • Genomskinlig, luktfri och ogiftig
  • Väder-, ozon-, korona- och strålningsbeständig
  • Kan steriliseras med autoklav, gammastrålning eller etylenoxid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material BioPharm (Platinahärdad silikon)
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min.
Slang Barb 1/4 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Slangar för pumpar