Läs mer
Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Beskrivning
- Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar
- Låg extraherbar, utmärkt värmebeständighet och låg kompressionssats
- Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
- Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
- Tillverkad enligt god tillverkningssed (GMP )
- Längre slanglivslängd innebär färre slangbyten och underhållskrav
- Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Utmärkt biokompatibilitet och låg absorption
- Genomskinlig, luktfri och ogiftig
- Väder-, ozon-, korona- och strålningsbeständig
- Kan steriliseras med autoklav, gammastrålning eller etylenoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI, FDA 21 CFR 177.2600, överträffar 3A sanitära standarder, European Pharmacopoeia (EP) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 5/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.9 mm |
| Material | BioPharm (Platinahärdad silikon) |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -59 °C |
| Slangstorlek | 18 |
| Visa mer |